Learn More
Gibco™ MEMα, Nukleoside, kein Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919883
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11534476
Marke: Gibco™ 41061029
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Minimum Essential Medium wird häufig für die Kultur von Säugetierzellen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
  • Minimum Essential Medium (MEM) α wird häufig für Säugetierzellkulturen sowie zur Selektion transfizierter DHFR-negativer Zellen verwendet.
  • MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primären Ratten-Astrozyten und humanen Melanomzellen.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Ribonukleosiden, Desoxyribonukleosiden, L-Glutamin
  • Ohne: Phenolrot
Anwendung von MEM
  • Bei Gibco™ MEM α handelt es sich um eine Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht-essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
  • MEM α enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • MEM α ist ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich.
  • Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen hergestellt.
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco MEM α wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp MEM α (Minimum Essential Medium α)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Natriumpyruvat, Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
Ohne Additive Keine HEPES, Kein Phenolrot
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.