Learn More
Gibco™ MEM, Pulver
Artikelnummer. 11534516
Change view
Click to view available options
Menge:
10 l
50 l
Packungsgröße:
10 Liter
50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11534516 10 l 10 Liter
11544516 50 l 50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11534516 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 61100087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
  • Minimum Essential Medium (MEM) ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
  • MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensions- sowie adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten verwendet werden.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: HEPES, Natriumbikarbonat
Anwendung von MEM
  • MEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • MEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
  • Dieses Produkt wird mit Earle’s Salzen für die Verwendung in einem CO2-Inkubator hergestellt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Form Pulver
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.