Learn More
Gibco™ Modified IMEM (Improved Minimum Essential Medium), with L-glutamine, without gentamicin sulfate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10164713
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10164713
Marke: Gibco™ A1048901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
MEM kann mit einer Vielzahl von Suspensionszellen und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten.
  • Es ist eine modifizierte Formulierung von Eagle's MEM, die Eisen, Zink, Putrescin, Fettsäuren und Gentamycin enthält
  • Die Modifikation umfasst auch sehr hohe Konzentrationen von Cholinchlorid und i-Inositol
  • Es wurde mit L-Glutamin und ohne Gentamicin-Sulfat weiter modifiziert
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Richter's MEM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York, befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Zink
Ohne Additive Kein Gentamicin, Keine HEPES
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2 bis 8 °C.Vor Licht schützen.
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur:12 Monate ab Herstellungsdatum