Learn More
Gibco™ Mycophenolic Acid
Gewonnen aus Penicillium brevi-compactum, Penicillium loniferum und verwandte Spezies
Marke: Gibco™ 11814019
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00510kg
Beschreibung
Gibco™ Mycophenolsäure blockiert den Guanosin-Monophosphat-Syntheseweg (GMP).
- Erhältlich als Pulver mit 500 mg
- Wird als Selektionsmittel in Säugetiersystemen verwendet, üblicherweise in einer Konzentration von 25 μg/ml
Zellkultur, Drosophila S2, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Mycophenolisch | |
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien |
25 μg/ml | |
Pulver | |
Unsteril | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.