Learn More
Gibco™ Serum neugeborener Kälber, neuseeländische Herkunft
Allgemeine Stammzellkulturmedien und Reagenzien; Seren für die Spezialforschung und spezifische Assays
31.93 € - 118.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Neugeborene (14 Tage oder weniger) |
Spezies | Rind/Bovine |
Herkunftsland | Neuseeland |
Format | Flasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11590506
|
Gibco™
16010167 |
100 ml |
31.93 €
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11580506
|
Gibco™
16010159 |
500 ml |
118.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Neuseeland
- Von Kälbern im Alter von maximal 14 Tagen gesammelt.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind/Bovine | |
Flasche | |
Steril | |
gefroren |
Neugeborene (14 Tage oder weniger) | |
Neuseeland | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Gibco™ |