Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7.2
Artikelnummer. 15460624 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460624 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15460624 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 70013032
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Phosphate-buffered saline (PBS) is a balanced salt solution that is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen oder Gewebeproben, die Verdünnung von Zellen für Zählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium.
  • Konzentrierte Formen von Gibco™ PBS erfordern möglicherweise eine Einstellung des pH-Wertes zum Zeitpunkt der Verdünnung.
  • Bei 15  °C bis 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Ohne: Calcium, Magnesium, Phenolrot
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Konzentration 10x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur, Chromatin-Biologie
pH 7,1 bis 7,3
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 2800 bis 3200 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.