Learn More
Gibco™ RPMI, no methionine
Artikelnummer. 12857552 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12857552 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12857552 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1451701
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt zur Kultivierung leukämischer Humanzellen in Suspension sowie als Monolayer
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. RPMI 1640 medium has since been found suitable for a variety of mammalian cells including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. We offer a variety of Gibco™ RPMI 1640 modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using our media selector tool.
This RPMI medium is modified as follows:
With: L-glutamine, Phenol Red
Without: Methionine, HEPES
Gibco™ RPMI 1640 medium is unique from other media because it contains the reducing agent glutathione and high concentrations of vitamins. RPMI 1640 contains biotin, vitamin B12, and PABA, which are not found in Eagle's Minimal Essential Medium or Dulbecco's Modified Eagle Medium. In addition, the vitamins inositol and choline are present in very high concentrations.
Product Intended Use
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
RPMI 1640 medium contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, RPMI 1640 medium requires supplementation, commonly with 10% fetal bovine serum (FBS). RPMI 1640 medium uses a sodium bicarbonate buffer system (2.0 g/L) and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Zertifizierungen
ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Zelltyp Leukämische Zellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Aminosäuren Ohne Methionin
Regulatorischer Status RUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum