Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement
Artikelnummer. 10174603
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10174603
Marke: Gibco™ 61870143
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich entwickelt zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer.
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-Medium wird seit seiner Erfindung für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Modifiziert wie folgt: Mit GlutaMAX™, Phenolrot; ohne HEPES
  • Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5–10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Zelltyp Leukämische Zellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven GlutaMAX, Phenolrot
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Produktlinie Gibco, GlutaMAX, SynerGy
Menge 5 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.