Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-Medium wird seit seiner Erfindung für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
- Modifiziert wie folgt: Mit GlutaMAX™, Phenolrot; ohne HEPES
- Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
- Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
- Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
- GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5–10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome |
| Zelltyp | Leukämische Zellen |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | GlutaMAX, Phenolrot |
| Ohne Additive | Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat |
| Mehr anzeigen |
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.