Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES
Artikelnummer. 31941711 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31941711 10 x 500 ml 10 Stück
15490604 100 mL 100 Milliliter
10379144 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31941711 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 22400105
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Das Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden. Dieses RPMI wurde folgendermaßen modifiziert: mit L-Glutamin, ohne Phenolrot
  • Enthält Reduktionsmittel Glutathion, hohe Konzentrationen von Vitaminbiotin, Vitamin B12und PABA
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes, and carcinomas
Zelltyp Leukemic Cells
Klassifikation Animal Origin-free
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Glutamin, HEPES, Phenolrot
Ohne Additive No Sodium Pyruvate
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.