Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ohne Glutamin
Artikelnummer. 11340892 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1.000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340892 500 mL 500 Milliliter
11520586 1.000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11340892 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 21870076
Grundausstattung für die Zellkultur
Verwenden Sie den Aktionscode 27976
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • RPMI wird wie folgt modifiziert: mit Phenolrot; ohne HEPES, L-Glutamin
  • RPMI 1640 Medium unterscheidet sich deutlich von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Zelltyp Leukämische Zellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.