Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, Pulver
Artikelnummer. 17112959 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17112959 10 l 10 Liter
15450614 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17112959 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 31800089
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
  • RPMI 1640 Medium wurde ursprünglich zur Kultivierung humaner Leukämiezellen in Suspension und als Monolayer entwickelt.
  • Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: HEPES, Natriumbikarbonat
Verwendung von RPMI
  • RPMI 1640 Medium unterscheidet sich deutlich von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
  • RPMI 1640 Medium enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind.
  • Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten.
  • RPMI 1640 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Die Pulverformen der Gibco™ Zellkulturmedien erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Zelltyp Leukämische Zellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Form Pulver
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin
Ohne Additive Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren.Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.Kunden, die Gibco RPMI 1640 in einem Herstellungsprozess verwenden und dafür bei der FDA eine Lizenz beantragt haben, können bei Life Technologies eine Vollmacht als Referenz für unser Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.