Learn More
Gibco™ Mouse CXCL12 (SDF-1a) Recombinant Protein
Mouse CXCL12 (SDF-1a) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PMC1354
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10100593
  • 394.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse CXCL12 (SDF-1a) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
SDF1A is a small cytokine that belongs to the intercrine family, members of which activate leukocytes and are often induced by proinflammatory stimuli such as lipopolysaccharide, TNF, or IL-1.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
7.9 kDa
10 ug
Mouse
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Stem Cell Research, Cardiovascular Research, Neurobiology
98 %
20315
Sequential Chromatography
SDF-1α
Store in freezer (-5 to -30°C).
10 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
SDFs (Stromal Cell-Derived Factors)
Gibco™