Learn More
Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein
Recombinant Human Thrombopoietin (TPO) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
253.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
---|---|
Molekulargewicht | 85 kDa |
Reinigungsverfahren | Gel-Purified |
Gen-Alias | TPO (Thrombopoietin) |
Proteinlänge | 332 aa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11300852
|
Gibco™
PHC9514 |
10μg |
253.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11370842
|
Gibco™
PHC9511 |
100μg |
2455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11380842
|
Gibco™
PHC9513 |
1mg |
7490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
TPO is a humoral growth factor that is necessary for megakaryocyte proliferation and maturation, as well as for thrombopoiesis. This protein is the ligand for MLP/C_MPL, which is the product of the myeloproliferative leukemia virus oncogene. Recombinant Human Thrombopoeitin (TPO) is one of the many GIBCO recombinant bioactive proteins available from Life Technologies.- High purity: minimal interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High purity recombinant bioactive protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to help ensure a biologically active protein
- High biological activity: in-house activity testing of Recombinant Human Thrombopoeitin (TPO) includes cell proliferation, cytotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, and protease assays; specific activity is determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic indicator cell line)
Shipping Condition: Dry Ice.
Spezifikation
Cell Culture | |
Gel-Purified | |
332 aa | |
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
0.5 ng/ml | |
< 1 EU/ml | |
Mammalian | |
Recombinant, Ligand | |
TPO | |
Gibco™ |
85 kDa | |
TPO (Thrombopoietin) | |
Human | |
Carrier-Free | |
Proliferation of TF1 cells | |
Dry Ice | |
Growth Factors & Receptors | |
Lyophilized | |
Endocrinology, Stem Cell Research, Angiogenesis | |
90 % |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.