Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Nicht steril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4773001 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Flach, Gel-Beladung
Gel-Beladung, Rund
Graduierungen:
2 μl
5 μl
Packungsgröße:
800 Stück
Artikelnummer. 15952051
Marke: Gilson™ F1731282
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausführungen mit flacher oder runder Spitze sind erhältlich
  • Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
  • Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
  • Steriles Modell ebenfalls erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 bis 10 μl
Gefiltert Non-filtered
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoclavable
Modell Gel Loading
Länge (angloamerikanisch) 12,75 in.
Länge (metrisch) 4.572 cm
Reinigungsnachweise RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gel Loading
Format Rack
Spitzenform Gel-Beladung, Rund
Verpackung Racked
Menge 800/Cs.
Produkttyp Air Displacement Tips
Farbcode Red
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Produktlinie Pipetman EXPERT
Material Polypropylen
Form Round
Graduierungen 2 μl