Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Steril
Ausführungen mit flacher oder runder Spitze sind erhältlich
262.00 € - 472.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Durchsichtig |
Länge (angloamerikanisch) | 12,75 in. |
Länge (metrisch) | 8.255 cm |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912061
|
Gilson™
F1733482 |
Rund |
262.00 €
800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15902061
|
Gilson™
F1733382 |
Flach |
472.00 €
800 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
- Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Durchsichtig | |
8.255 cm | |
Pipetman™ EXPERT™ | |
5 μl |
Steril | |
12,75 in. | |
Ja | |
Polypropylen |