Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10403952 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μ l
5000 μl
Genauigkeit:
±8 μl
± 0.08 μl
± 0.1 μl
± 0.25 μl
± 0.2 μl
± 0.4 μl
± 0.8 μl
± 1.6 μl
± 3.5 μl
± 3.6 μl
± 30 μl
± 3 μl
± 4 μl
Modell:
F100
F1000
F2
F25
F250
F300
F400
F5
F500
F5000
Gehäuse F10
Gehäuse F20
Gehäuse F200
Gehäuse F50
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Genauigkeit Modell unitSize
10403952 200 μl ± 1.6 μl Gehäuse F200 -
10235692 20 μl ± 0.2 μl Gehäuse F20 1 Stück
10041912 2 μl ± 0.08 μl F2 1 Stück
10799134 25 μl ± 0.25 μl F25 1 Stück
10112862 10 μl ± 0.1 μl Gehäuse F10 1 Stück
10676073 1000 μ l ±8 μl F1000 1 Stück
10255592 5 μl ± 0.1 μl F5 1 Stück
10453562 50 μl ± 0.4 μl Gehäuse F50 1 Stück
10001952 500 μl ± 4 μl F500 1 Stück
10719524 300 μl ± 3.5 μl F300 1 Stück
10347662 100 μl ± 0.8 μl F100 1 Stück
10061922 250 μl ± 3 μl F250 1 Stück
10225692 400 μl ± 3.6 μl F400 1 Stück
12326122 5000 μl ± 30 μl F5000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10403952 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F123605
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die spezielle Luftverdrängungspipette mit festem Volumen gewährleistet eine fehlerfreie Volumeneinstellung
  • Pipetten mit fest zugewiesenem Volumen gewährleisten zuverlässige und konsistente Ergebnisse
  • Das Volumen kann im Labor durch den Anwender für dichte oder viskose Flüssigkeiten angepasst werden
  • Die Einvolumen-Mechanik ist eine kostengünstige Alternative für klinische Diagnostik, Qualitätskontrolle und Routinetests
Die von Gilson maximal zugelassenen Fehlerraten werden nur garantiert, wenn die PIPETMAN Pipetten mit den empfohlenen Gilson PIPETMAN Spitzen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 1.6 μl
Zertifizierung/Konformität GLP
Kompatible Spitzen D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST Tip
Material Polypropylen
Modell Gehäuse F200
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Unsteril
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST Spitze
Enthält Edelstahlkolben und PVDF-Griff
Gewährleistung 3 Jahre
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Länge (metrisch) 10.8 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,48 in.
Breite (metrisch) 31.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,42 in.
Höhe (metrisch) 3.6 cm
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität