Beschreibung
- Verbesserte Griffgestaltung mit geringerem Gewicht und größerem Haken für intensive Anwender
- Die graduierte Abdeckung kann vom Anwender im Labor für dichte und viskose Flüssigkeiten nachjustiert werden (nach dem Zurücksetzen kann das neue Volumen nicht versehentlich geändert werden)
- Der untere Teil der Drucktaste ist blau gefärbt, so dass er leichter als feste Volumeneinstellung erkennbar ist
- Für einen bequemen Zugang zu den Serviceteilen ist die Pipette mit einem Gilson Spitzenabwurf ausgestattet
- 2D-Identifizierungscode für einfache Rückverfolgbarkeit. Die Rückverfolgbarkeit umfasst die Produktreferenznummer, das Herstellungsdatum, die Seriennummer und das Nennvolumen
- Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, CE, GLP |
| Kompatible Spitzen | D1000, DF1000 Spitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | No |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Abgabegeschwindigkeit | Anleitung |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | D-1000, DF1000 Spitze |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |