Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten
Artikelnummer. 15520510 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
1
8
12
Modell:
P10ml M
P1200M
P12x100M
P12x10M
P12x1200M
P12x200M
P12x20M
P12x300M
P300M
P5000M
P8x100M
P8x10M
P8x1200M
P8x200M
P8x20M
P8x300M
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
1 bis 10 ml
1 bis 20 μl
10 bis 10 μl
100 bis 1200 μL
10 bis 100 μl
10 bis 300 μl
20 bis 300 μL
20 bis 200 μl
50 bis 1200 μl
500 bis 5000 μL
Kompatible Spitzen:
D10-, DL10-, DF10,, DFL10-Spitzen
D10-, DL10-, DF10. oder DFL10-Spitzen
D1000, DF1000, D1200, DF1200
D10 ml
D1200
D200
D200, DF200, D300, DF300
D200-, D300-, DF100ST-, DF200ST-, DF300ST-Spitzen
D5000
DF100
DF1200
DL10-, DF30ST-, D200-Spitzen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Kanäle Modell Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen unitSize
15520510 8 P8x300M 10 bis 300 μl D10-, DL10-, DF10,, DFL10-Spitzen 1 Stück
15560500 8 P8x10M 0,5 bis 10 μl D10-, DL10-, DF10,, DFL10-Spitzen 1 Stück
15570500 12 P12x10M 0,5 bis 10 μl D10-, DL10-, DF10. oder DFL10-Spitzen 1 Stück
15580500 8 P8x20M 1 bis 20 μl DL10-, DF30ST-, D200-Spitzen 1 Stück
15590500 12 P12x20M 1 bis 20 μl DL10-, DF30ST-, D200-Spitzen 1 Stück
15500510 8 P8x200M 20 bis 200 μl D200-, D300-, DF100ST-, DF200ST-, DF300ST-Spitzen 1 Stück
15510510 12 P12x200M 20 bis 200 μl D200-, D300-, DF100ST-, DF200ST-, DF300ST-Spitzen 1 Stück
15530510 12 P12x300M 10 bis 300 μl D10-, DL10-, DF10. oder DFL10-Spitzen 1 Stück
15550490 1 P300M 20 bis 300 μL D200, DF200, D300, DF300 1 Stück
15560490 1 P1200M 100 bis 1200 μL D1000, DF1000, D1200, DF1200 1 Stück
15570490 1 P5000M 500 bis 5000 μL D5000 1 Stück
15580490 1 P10ml M 1 bis 10 ml D10 ml 1 Stück
15590490 8 P8x100M 10 bis 10 μl D200 1 Stück
15500500 12 P12x100M 10 bis 100 μl DF100 1 Stück
15510500 8 P8x1200M 50 bis 1200 μl D1200 1 Stück
15520500 12 P12x1200M 50 bis 1200 μl DF1200 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 15520510
Marke: Gilson™ F81031
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der motorisierte Kolben sorgt für nahezu konstantes Pipettieren unabhängig vom Anwender und minimiert Schmerzen durch einseitige Dauerbelastung (RSI-Syndrom)
  • Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
  • Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
  • Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
  • Servicealarm-Erinnerungen
  • Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
  • Vier wichtige Pipettiermodi (Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren), um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
  • Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Konzipiert für gleichmäßigen Druck auf jeden Kolben, um eine konstante Befüllung aller Kanäle zu gewährleisten
  • Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
  • Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter verteilen die Abwurfkräfte gleichmäßig auf jede Spitze, wodurch die zum Abwerfen der Spitzen erforderliche Kraft reduziert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen D10-, DL10-, DF10,, DFL10-Spitzen
Farbe Grün
Modell P8x300M
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Pipetman
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 10 bis 300 μl
Fingerhandschuh Ergonomisch
Gewährleistung 1 Jahr