Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Starter-Kit
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 100 μl
500 nl bis 10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Enthält Boxen mit PIPETMAN Spitzen zertifizierter Qualität und nützliches Zubehör.
- Einzelpipettenhalter
- COLORIS™ Identifikationsklemmen (Farbmischung)
- Gilson Pipettier-Leitfaden (außer bei Großvolumen-Kit)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Manuelle Luftverdrängung |
| Farbe | Blau/weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Manuelle Luftverdrängungspipette |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Pipetman |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Pipetten-Starterkit |
| Mehr anzeigen |