Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke:  Gilson™ F167201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46350kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10387372
  • 62.00 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
  • Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
  • Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
  • Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 10 μl
Steril
Autoklavierbar
10.7 cm
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem
Wiederverwendbar
Polypropylen
Ungefiltert
Durchsichtig
4,21 in.
Gamma-ray Sterilized
Rot
D10 0,1 bis 10 μl 30 mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen