Learn More
Gilson™ UNIVERSAL Mehrkanalpipettenständer (VE=1) ette
Ausgelegt für 8- oder 12-Kanal-Pipetten
Marke: Gilson™ F161417
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
Universal-Mehrkanalständer aus Altuglas™ Essential Quality PMMA (Polymethyl-Methacrylat). PMMA ist hochtransparent und bietet eine gute Beständigkeit gegen Kratzer, Stöße und Temperaturen. Es hat auch eine gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien, die in Laboren verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Alkohol wie Ethanol und Methanol, Desinfektionsmittel und einige Säuren und Basen je nach Konzentration.
- Aus flexiblem Kunststoff
- Die Stützkanten werden verbreitert oder zurückgezogen, um die Geometrie praktisch aller Pipettenmarken anzupassen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Pipettes | |
PMMA | |
Alle Gilson- und andere Marken von Mehrkanalpipetten |