Learn More
Gilteritinib, MedChemExpress
Beschreibung
Gilteritinib (ASP2215) is a potent and ATP-competitive FLT3/AXL inhibitor with IC50s of 0.29 nM/0.73 nM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gilteritinib |
| CAS | 1254053-43-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H44N8O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | ASP2215 |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : 100 mg/mL (180.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC(C1=NC(CC)=C(NC2CCOCC2)N=C1NC3=CC(OC)=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 552.71 |
| Mehr anzeigen |