Learn More
Ginkgolic Acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16421298 5 mg 5 Milligramm
16418858 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16421298 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0077
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ginkgolic Acid is a natural compound that inhibits SUMOylation with an IC50 of 3.0 μM in in vitro assay.
Ginkgolic Acid is a natural compound that inhibits SUMOylation with an IC50 of 3.0 μM in in vitro assay.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginkgolic Acid
CAS 22910-60-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H34O3
Menge 5 mg
Synonym Ginkgolic acid (15:1) Ginkgolic acid I Romanicardic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (288.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)C=CC=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 346.5
Formelmasse 346.5
Reinheit (%) 98.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death