Learn More
Ginkgolide A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454337
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16454337 50 mg
16418458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16454337 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0355
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Ginkgolide A (BN-52020) is an extract from in Ginkgo biloba and a g-aminobutyric acid (GABA) antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginkgolide A
CAS 15291-75-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24O9
Menge 50 mg
Synonym BN-52020
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (244.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@]3(C4=O)C(C5([C@@H](O)C(O6)=O)C6O3)([C@H](O4)C[C@H]5C(C)(C)C)C[C@]2([H])O1
Molekulargewicht (g/mol) 408.4
Formelmasse 408.4
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation