Learn More
Ginkgolide B, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101583
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16484887
Marke: Medchem Express HYN0784
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Ginkgolide B (BN-52021), an important active terpenoid from Ginkgo biloba leaves, is reported to increase cell viability and decrease cell apoptosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginkgolide B
CAS 15291-77-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24O10
Menge 50 mg
Synonym BN-52021
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.63 mM)
SMILES O[C@@H]1C(C2([C@H]3O)[C@](OC3=O)([H])O4)([C@@](O5)([H])C[C@H]2C(C)(C)C)C4(C5=O)[C@@](O)([C@@H]6C)[C@@]1([H])OC6=O
Molekulargewicht (g/mol) 424.4
Formelmasse 424.4
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.