missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GJ103 sodium salt, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496017 5 mg 5 Milligramm
16490046 2 mg -
16474546 100 mg 100 Milligramm
16463298 10 mg 10 Milligramm
16459836 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496017 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101203A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GJ103 sodium salt is an active analog of the read-through compound GJ072.

GJ103 sodium salt is an active analog of the read-through compound GJ072.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GJ103 sodium salt
CAS 1459687-96-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13N4NaO3S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CSC1=NN=C(C2=NC=CC=C2)N1C3=CC=CC(OC)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 364.35
Formelmasse 364.35
Reinheit (%) 98.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.