Learn More
GK2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-35751-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30232078
  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GK2 Polyclonal antibody specifically detects GK2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GK2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100
EC 2.7.1.30, GK 2, GKP2, GKTAATP:glycerol 3-phosphotransferase 2, Glycerokinase 2, glycerol kinase 2, glycerol kinase pseudogene 2, glycerol kinase testis specific 2, Glycerol kinase, testis specific 2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human GK2 (NP_149991.2).,, Sequence:, MAAPKTAAVGPLVGAVVQGTNSTRFLVFNSKTAELLSHHKVELTQEFPKEGWVEQDPKEILQSVYECIARTCEKLDELNIDISNIKAVGVSNQRETTVIWDKLTGEPLYNAVVWLDLRTQTTVEDLSKKIPGNSNFVKSKTGLPLSTYFS
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
2712
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.