missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ibidi Glass Bottom Dish 35 mm
Beschreibung
- A 35 mm cell imaging dish with a glass bottom
- For everyday cell culture and fluorescence microscopy
- Bottom material: #1.5 (170 μm -10 μm / + 20 μm) D 263 M Schott glass
- Sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 200 Packungen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?