Få mere at vide
Få mere at vide
BUCHI Endkolben aus Glas
Shop alle Buchi produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
- Up to 4 bulbs for fractional distillation
- 5 to 40 mL sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Typ | Saugkolbenrohr Ende |
| Material | Glas |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion