Learn More
Cole-Parmer™ X100 CAPILLARY 10μL
Marke: Cole-Parmer™ 07950-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Spezifikation
±1% | |
0.79 mm | |
10 μL | |
Kapillarpipette |
0.55 mm | |
Glass | |
41 mm |