missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biochrom 10 MM CELL TYPE 11 GLASS
10 mm optische Glaszelle mit 450μ L Arbeitsvolumen und 10 mm Schichtdicke
Marke: Biochrom 80-2004-45
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Optische Glaskonstruktion
- Durchflusszelle
- Arbeitsvolumen: 450 μl
- 10 mm Schichtdicke
- Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Spezifikation
Durchflusszelle | |
Glas | |
Je 1 | |
Ultrospec 7000/8000/9000 und Ultrospec 2100 Pro |
450 μl | |
10 mm | |
10 mm |