Learn More
Duran™ Glaskonus mit Riffelung
Starre Verbindungsstücke aus Glas und die am häufigsten verwendete Art von Verbindungsstücken bei Glasapparaten.
Marke: Duran™ 286192905
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05100kg
Beschreibung
- Exakte Kegelwinkel für ausgezeichnete Qualität
- Geringe Oberflächenrauheit des Gelenks
- Gemäß DIN 12 249
- Mit oder ohne Spitze
- Sorgt für gute Abdichtung
Spezifikation
50/Pkg | |
Kegel mit Grat | |
Mit Spitze | |
NS 29/32 |