Learn More
Rogo Sampaic™ Glas-Exsikkator
242.74 € - 639.18 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11726755
|
Rogo Sampaic™
BDB006 |
100 mm |
242.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764126
|
Rogo Sampaic™
BDB007 |
150 mm |
332.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786755
|
Rogo Sampaic™
BDB009 |
250 mm |
589.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11794146
|
Rogo Sampaic™
BDB008 |
200 mm |
429.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11770725
|
Rogo Sampaic™
BDB010 |
300 mm |
639.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Especificaciones
Glas | |
Exsikkator | |
Je 1 |