Learn More
Sentek™ ELEKTRODE REDOX FEST 12X120MM, S8 S8
Artikelnummer. 11921616
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (mV):
0–1000mV
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (mV) Packungsgröße
11921616 0–1000mV 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11921616 Lieferant Sentek™ Lieferanten-Nr. OI10
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ Redox-Fest der Elektrode
Diaphragma Poröses Teflon
Bereich (mV) 0–1000mV