Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
77.15 € - 260.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 2 l/min/cm10,6 |
---|---|
Luftwiderstand | 210 mm H2O |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Tiefenfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10044360
|
Merck
AP1502500 |
0,98 in. | 2,5 cm |
77.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10588812
|
Merck
AP1504200 |
1,6 in. | 4,2 cm |
87.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10752721
|
Merck
AP1504700 |
1,8 in. | 4,7 cm |
110.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10176180
|
Merck
AP1507500 |
2,9 in. | 7,5 cm |
148.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10598812
|
Merck
AP1509000 |
3,5 in. | 9 cm |
208.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10309640
|
Merck
AP1512450 |
4,88 in. | 12,4 cm |
225.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10208190
|
Merck
AP1514250 |
5,59 in. | 14,2 cm |
260.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121°C at 1 bar). Glass Fiber Filters with Binder Resin: Millipore filters with binder resin have superior wet strength and are excellent for qualitative analysis and prefiltration, especially for heavily contaminated liquids. They are also widely used for clarification of aqueous solutions.Type AP15Spezifikation
2 l/min/cm10,6 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
0,2 bis 0,6 µm | |
Steril | |
Vorfiltration und Kontaminationsanalysen | |
Hydrophil | |
100 µg/cm2 | |
1022 °F | |
0.031 Zoll | |
Filtermembranen |
210 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
1 μm | |
1,6 ml/min/cm2 | |
Gehäuse AP15 | |
Binderharz | |
Unbedruckt | |
550 °C | |
790 µm | |
Hydrophil |