Learn More
Merck Glasfaserfilter
Zur Vorfiltration und für Kontaminationsanalysen
Marke:  Merck AP2512450
183.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10267960
  • 204.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Vorfiltration und Kontaminationsanalyse
Überblick
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz: Millipore Filter mit Bindemittelharz haben eine hervorragende Nassfestigkeit und eignen sich hervorragend für qualitative Analysen und Vorfiltration, insbesondere bei stark kontaminierten Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärung wässriger Lösungen verwendet.
Typ AP20
  • Geringere Retention, höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
  • Empfohlener Vorsatzfilter für 0,8 bis 8,0 µm-Filter
  • Vorgelagerte Verwendung zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Typ AP25
  • Die zusätzliche Dicke sorgt für die gleiche Retention und größere Schmutzaufnahmekapazität wie von AP20
  • Empfohlener Vorsatzfilter für 0,9 bis 8 µm-Filter, insbesondere für proteinhaltige und stark kontaminierte Flüssigkeiten
  • Vorgelagerte Verwendung zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Spezifikation
Spezifikation
63,6 l/min/ cm2
Autoklavierbar
Tiefenfilter
0,8 bis 8 µm
Steril
Vorfiltration proteinhaltiger und stark kontaminierter Flüssigkeiten
Hydrophil
110 µg/cm2
1022 °F
0.047 Zoll
Filtermembranen
4,88 in.
12,4 cm
35 mm H2O
Weiß
Borosilikat-Mikrofaserglas
2 μm
5,8 ml/min/cm2
Gehäuse AP25
Binderharz
Unbedruckt
550 °C
1200 µm
Hydrophil
12,4 cm