missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Wasserstrahlpumpe n. Friedrichs-Antlinger aus Glas, GL25-Anschluß, seitl. Glasolive
Witeg™ Glasfilterpumpen nach Friedrich-Antlinger sind für hohe Durchflussraten und Wasserdrücke ausgelegt.
Marke: Witeg™ 2 905 000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Spiralförmiger Auswerfer
- Hohe Ausflussgeschwindigkeit
- Hohe Durchflussrate
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- GL 25- und O-Ring-Dichtung mit Schraubgewinde zum direkten Anschluss an den Wasserhahn
Spezifikation
Auslassgeschwindigkeit: 400 ml/s | |
Filterpumpe nach Friedrich-Antlinger | |
10 l/min | |
Spiralabwerfer, GL25-Schraubgewinde und O-Ringdichtung |