Learn More
WTW™ Durchflußgefäß D201, ID=18 mm, aus PVC
Die Durchflussgefäße für WTW-Leitfähigkeitsmesszellen sind perfekt für Messungen ohne Kohlendioxydinterferenz durch die Luft oder für die Prüfung der Leitfähigkeit von Lösungen in geschlossenen Kreisläufen. Der Überdruck im System darf 0.5 bar nicht überschreiten.
Marke: WTW™ 302730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Durchflussbehälter |