Learn More
Fisherbrand™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 1
Zum sicheren Pipettieren von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messpipetten der Klasse B, Typ 1 werden aus Kalknatronglas gefertigt. Bei Pipetten des Typs 1 befindet sich die Nullmarkierung an der Oberseite.
21.15 € - 33.90 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Klasse B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Klasse | Klasse B |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Menge | 5/Pckg. |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Toleranz | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Toleranz | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11922178
|
Fisherbrand™
|
0.1 ml | ±0.10 ml | 25 ml |
33.90 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11992168
|
Fisherbrand™
|
0.05 ml | ±0.05 ml | 1 mL |
24.41 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11912178
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml | ±0.20 ml | 10 mL |
24.65 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11902178
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml | ±0.20 ml | 5 mL |
21.15 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Blaue Keramikgraduierungen
- Pipette Typ 1
- Klasse B
Spezifikation
Klasse B, BS 700 ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
5/Pckg. |
Klasse B | |
Ja | |
Pipette |