Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MGC
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1103-142
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08500kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Analyse von Schwebstoffen im Abwasser gemäß EN 872.
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
54 g/m2 | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
335 ml/min | |
Hydrophil | |
0.26 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MG 550-HA | |
100/Packung | |
142 mm |