Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Vertiefungen
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objekkträger aus Natron-Kalk-Glas mit eingeschliffenen und sorgfältig polierten Vertriefungen für Ihre Forschungsaufgaben.
Marke: Marienfeld Superior™ 1320000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hochwertige Objektträger mit Vertiefungen
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Mit 90° geschliffenen Kanten
- Vertiefungen mit15-18 mm Durchmesser und 0,6-0,8 mm Tiefe
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Mikroskopobjektträger | |
Nein | |
1,2 bis 1,5 mm | |
90°, geschliffen | |
100 | |
26 mm | |
Objektträger mit Vertiefungen | |
76 x 26 mm |
Glas | |
Ja | |
10 | |
1 | |
76 mm | |
Weiß | |
10 Stück in einer Schachtel |