Learn More
GPE Scientific™ Potter Stößel aus Glas
Marke:  GPE Scientific™ 20201F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11731443
  • 35.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
5mL
10mm
Glas
Ja
Potter Stößel
95mm