missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Potter Stößel aus Glas
Marke: GPE Scientific™ 20204F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Specifications
30mL | |
19mm | |
Glas |
Ja | |
Potter Stößel | |
150mm |