Learn More
Biochrom X10 TEST TUBE GLASS 12MM (VE=10 EA)
Glasröhrchen für die Verwendung mit Ultraspec 7000 /8000 /9000 und Novaspec III/Plus. Für die Verwendung ist zusätzliches Zubehör erforderlich.
Marke: Biochrom 80-2004-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Reagenzgläser aus Glas
- 12 Durchmesser x 100 L (mm)
- Für die Verwendung mit Ultrospec 7000/8000/9000
- Erfordert Röhrchenhalter80-7100-11
- Zur Verwendung mit Novaspec III/Plus
- Erfordert Tet-Röhrchenadapter 80-2117-47
Spezifikation
Reagenzgläser | |
Glas | |
10/Packung |