Learn More
Labconco Glass Trap
Artikelnummer. 18891916 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Glass
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
18891916 Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18891916 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. L7397605
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Protects CentriVap Cold Trap reservoir and lid from corrosives
  • Included with CentriVap Acid Systems
  • Not compatible with pre-2005 Cold Traps or Mobile Systems.
  • Shipping weight 4.0 lb. (1.8 kg)
Spezifikation
Material Glass
Typ Glass Trap
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap Cold Trap reservoir and lid