Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, ohne Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit NS-Schliff werden aus langlebigem DURAN™Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2820393
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10606141
  • 59.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und blauer Graduierung
  • Ohne Stopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.4 ml
±0.4 ml
Klasse A
1000 ml
300 mm
24/29 NS Standardschliff