Learn More
Glaskohlenstoffstab, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser 2, Alfa Aesar™
Es wird in der Elektrochemie als Elektrodenmaterial, aber auch häufig für Hochtemperaturtiegel und als Bestandteil einiger prothetischer Geräte verwendet. Es wird auch in Labors verwendet.
Marke: Alfa Aesar 037997.DM
Weitere Details : CAS : 7440-44-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Specifications
Glassy carbon rod | |
100mm | |
Insoluble in water. |
Tube | |
MFCD00133992 | |
≈0.04g/cm |