Learn More
Glimepirid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glimepiride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19- |
| Formelmasse | 490.225 |
| Reinheit (%) | >95% |