Learn More
Glipizid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10768692 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10768692 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10768692 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 329110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glipizide
CAS 29094-61-9
Farbe Weiß
Glührückstand 0.4% max.
Verlust bei Trocknung 1% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C21H27N5O4S
MDL-Nummer MFCD00072159
Menge 1 g
Merck Index 15, 4477
Synonym glipizide, glucotrol, glydiazinamide, melizide, glibenese, glucozide, glupizide, sucrazide, dipazide, glupitel
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso and methanol
InChI-Schlüssel ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
IUPAC-Name N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methylpyrazin-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 445.5
PubChem CID 3478
ChEBI CHEBI:5384
Formelmasse 445.5
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver